n-Nonadécane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: N-nonadecane
CHE171
PROOCHE171EA 318 EUR InStock
PROOCHE171
n-Nonadécane
n-Nonadécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
MW: 268,53 g/mol
Point d'ébullition: 329.7 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32.5 °C
Densité: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009012
Numéro CAS: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité