1-Décanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
CHE172
PROOCHE172EA 290 EUR InStock
PROOCHE172
1-Décanol
1-Décanol
Formule: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004747
Numéro CAS: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02875
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité