Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2-Dichloroéthane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHE19
PROOCHE19EA 290 EUR InStock
PROOCHE19
1,2-Dichloroéthane
1,2-Dichloroéthane


Formule: ClH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 83.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35.5 °C
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
ONU: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité