Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2-Trichloroéthane

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

CHE20
PROOCHE20EA 318 EUR InStock
PROOCHE20
1,1,2-Trichloroéthane
1,1,2-Trichloroéthane


Formule: Cl₂HCCH₂Cl
MW: 133,4 g/mol
Point d'ébullition: 113.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35.5 °C
Densité: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000852
Numéro CAS: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
Merck Index: 12,09767
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité