Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

CHEUSC11
PROOCHEUSC11EA 290 EUR InStock
PROOCHEUSC11
Benzène
Benzène


Formule: C₆H₆
Point d'ébullition: 80.1 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 5.5 °C
Densité: 0.878 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003009
Numéro CAS: 71-43-2
EINECS: 200-753-7
ONU: 1114
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119447106-44
Merck Index: 13,01066
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2c0146712ab33142aeeb3843b02381e6bda4028&vid=866487d2506bad13295f27385ab4dfe3176e9bb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité