EPA method 1668A/B labelled cleanup standards, in nonane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-EC-4978
PROOCIL-EC-4978EA 1800 EUR InStock
PROOCIL-EC-4978
EPA method 1668A/B labelled cleanup standards, in nonane
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Standard contains 2,4,4’-TriCB (13C12,99%) 28L - 1000 ng/ml; 2,3,3’,5,5’-PentaCB (13C12,99%) 111L - 1000 ng/ml and
2,2’,3,3’,5,5’,6-HeptaCB (13C12,99%) 178L - 1000 ng/ml.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité