2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-105-C
PROOCIL-PCB-105-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-105-C
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 32598-14-4
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité