2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-110-C
PROOCIL-PCB-110-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-110-C
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
2,3,3',4',6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 38380-03-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité