2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-118-C
PROOCIL-PCB-118-CEA 1010 EUR InStock
PROOCIL-PCB-118-C
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 31508-00-6
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité