Étalon de référence Organique, 2,3',4,4',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-119
PROOCIL-PCB-119EA 234 EUR InStock
PROOCIL-PCB-119
Étalon de référence Organique, 2,3',4,4',6-Pentachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité