2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-146-C
PROOCIL-PCB-146-CEA 1370 EUR InStock
PROOCIL-PCB-146-C
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
2,2',3,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Numéro CAS: 51908-16-8
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité