2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-167-C
PROOCIL-PCB-167-CEA 1030 EUR InStock
PROOCIL-PCB-167-C
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₄Cl₆
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…127 °C
Numéro CAS: 52663-72-6
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité