Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

CIL-PCB-180-C
PROOCIL-PCB-180-CEA 991 EUR InStock
PROOCIL-PCB-180-C
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphényle


Formule: C₁₂H₃Cl₇
Numéro CAS: 35065-29-3
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité