Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-182
PROOCIL-PCB-182EA 234 EUR InStock
PROOCIL-PCB-182
Étalon de référence Organique, 2,2',3,4,4',5,6'-Heptachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité