2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-194-C
PROOCIL-PCB-194-CEA 1010 EUR InStock
PROOCIL-PCB-194-C
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphényle
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₂Cl₈
Numéro CAS: 35694-08-7
ONU: 2315
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité