Étalon de référence Organique, 2,2',3,6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-45
PROOCIL-PCB-45EA 234 EUR InStock
PROOCIL-PCB-45
Étalon de référence Organique, 2,2',3,6-Tétrachlorobiphényle 35 µg/ml en solution dans isooctane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité