2,3-Dichlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-5-C
PROOCIL-PCB-5-CEA 924 EUR InStock
PROOCIL-PCB-5-C
2,3-Dichlorobiphényle
2,3-Dichlorobiphényle
Formule: C₁₂H₈Cl₂
Numéro MDL: MFCD00055244
Numéro CAS: 16605-91-7
ONU: 3432
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité