2,2',3,5',6-Pentachlorobiphényle
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CIL-PCB-95-C
PROOCIL-PCB-95-CEA 1020 EUR InStock
PROOCIL-PCB-95-C
2,2',3,5',6-Pentachlorobiphényle
2,2',3,5',6-Pentachlorobiphényle
Formule: C₁₂H₅Cl₅
Numéro CAS: 38379-99-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité