Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dichlorobenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

CILCLM44841.2
PROOCILCLM44841.2EA 872 EUR InStock
PROOCILCLM44841.2
1,3-Dichlorobenzène
1,3-Dichlorobenzène


Formule: C₆H₄Cl₂
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.2884 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000573
Numéro CAS: 541-73-1
EINECS: 208-792-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03080
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité