Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzofuranne

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

CILULM17120.05
PROOCILULM17120.05EA 430 EUR InStock
PROOCILULM17120.05
Dibenzofuranne
Dibenzofuranne


Formule: C₁₂H₈O
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…82 °C
Densité: 0.966 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004968
Numéro CAS: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité