Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Chloro-4-phénoxybenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene

CILULM24210.1
PROOCILULM24210.1EA 273 EUR InStock
PROOCILULM24210.1
1-Chloro-4-phénoxybenzène
Oxyde de 4-chlorophényle et de phényle


Formule: C₁₂H₉ClO
MW: 204,66 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.193 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00055431
Numéro CAS: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité