Di-n-octyl phthalate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM61291.2
PROOCILULM61291.2EA 285 EUR InStock
PROOCILULM61291.2
Di-n-octyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Formule: C₂₄H₃₈O₄
Numéro MDL: MFCD00015292
Numéro CAS: 117-84-0
EINECS: 204-214-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité