Étalon de référence Organique, 1,1,1-Trichloroéthane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM67091.2
PROOCILULM67091.2EA 296 EUR InStock
PROOCILULM67091.2
Étalon de référence Organique, 1,1,1-Trichloroéthane 100 µg/ml en solution dans le méthanol
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité