Étalon de référence Pesticide, Cyperméthrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CILULM74531.2
PROOCILULM74531.2EA 194 EUR InStock
PROOCILULM74531.2
Étalon de référence Pesticide, Cyperméthrine 100 µg/ml en solution dans n-nonane
Étalons Étalons organiques
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité