Huile minérale blanche (pétrole), 20 cSt
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
CON150-020-003
PROOCON150-020-003EA 421 EUR InStock
PROOCON150-020-003
Huile minérale blanche (pétrole), 20 cSt
Huile minérale blanche (pétrole)
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité