Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tributylétain chlorure

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

DE-MS-03439-03
PROODE-MS-03439-03EA 287 EUR InStock
PROODE-MS-03439-03
Tributylétain chlorure
Tributylétain chlorure


Formule: C₁₂H₂₇ClSn
Point d'ébullition: 171…173 °C (25 mmHg)
Point de fusion: –9 °C
Densité: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00000521
Numéro CAS: 1461-22-9
EINECS: 215-958-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité