Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dioctylétain dichlorure

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

DE-MS-03444
PROODE-MS-03444EA 285 EUR InStock
PROODE-MS-03444
Dioctylétain dichlorure
Dioctylétain dichlorure


Formule: C₁₆H₃₄Cl₂Sn
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD00018091
Numéro CAS: 3542-36-7
EINECS: 222-583-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité