2-Chloro-9,10-anthraquinone
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 2-Chloroanthraquinone
ERM-FC022
PROOERM-FC022EA 446 EUR InStock
PROOERM-FC022
2-Chloro-9,10-anthraquinone
2-Chloro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₇ClO₂
MW: 242,66 g/mol
Point d'ébullition: 292 °C (30 mmHg)
Point de fusion: 207…210 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001227
Numéro CAS: 131-09-9
EINECS: 205-010-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité