4-Nitrotoluène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
ERM-FC029
PROOERM-FC029EA 446 EUR InStock
PROOERM-FC029
4-Nitrotoluène
4-Nitrotoluène
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point d'ébullition: 238.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007366
Numéro CAS: 99-99-0
EINECS: 202-808-0
ONU: 3446
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité