Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hydroxyéthyl cellulose, M.W. ~1000000, 1500 - 2500 cps (1%, 25 °C)

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Hydroxyethyl Cellulose

FIP20
PROOFIP20EA 1140 EUR InStock
PROOFIP20
Hydroxyéthyl cellulose, M.W. ~1000000, 1500 - 2500 cps (1%, 25 °C)
Hydroxyéthyl cellulose


Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00072770
Numéro CAS: 9004-62-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité