Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Benzyldodecyldimethylammonium bromide, Benzalkonium bromide, N-Benzyl-N,N-dimethyldodecan-1-aminium bromide
FPC0141
PROOFPC0141EA 321 EUR InStock
PROOFPC0141
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Bromure de benzyldodécyldiméthylammonium
Formule: C₂₁H₃₈BrN
MW: 384.44 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011768
Numéro CAS: 7281-04-1
EINECS: 230-698-4
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Glass bottle for solids 1.000 mg PROOFPC0141
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité