n-Dodécane
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
HDF02
PROOHDF02EA 566 EUR InStock
PROOHDF02
n-Dodécane
n-Dodécane
Formule: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –9.6 °C
Densité: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008969
Numéro CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité