4-Chloropyrocatéchol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diol, 4-Chlorocatechol
HXC001
PROOHXC001EA 450 EUR InStock
PROOHXC001
4-Chloropyrocatéchol
4-Chloropyrocatéchol
Formule: C₆H₅ClO₂
MW: 144,56 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 90…91 °C
Numéro MDL: MFCD00059614
Numéro CAS: 2138-22-9
EINECS: 218-381-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité