Tétrachloropyrocatéchol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Tetrachlorobenzene-1,2-diol, 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-dihydroxybenzene, Tetrachlorocatechol, 3,4,5,6-Tetrachlorocatechol, 3,4,5,6-Tetrachlorobenzene-1,2-diol
HXC004
PROOHXC004EA 450 EUR InStock
PROOHXC004
Tétrachloropyrocatéchol
Tétrachloropyrocatéchol
Formule: C₆H₂Cl₄O₂
MW: 247,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002190
Numéro CAS: 1198-55-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité