Ampicilline sel de sodium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
Synonyms: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
ICRS0212
PROOICRS0212EA 352 EUR InStock
PROOICRS0212
Ampicilline sel de sodium
Ampicilline sel de sodium
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
MW: 371.39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité