Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Azobenzène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

ICRS0217
PROOICRS0217EA 335 EUR InStock
PROOICRS0217
Azobenzène
Azobenzene


Formule: C₁₂H₁₀N₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 66…69 °C
Densité: 1.203 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003022
Numéro CAS: 103-33-3
EINECS: 203-102-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,00948
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité