Benzile
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 1,2-Diphenyl-1,2-ethanedione
ICRS0222
PROOICRS0222EA 354 EUR InStock
PROOICRS0222
Benzile
Benzile
Formule: (C₆H₅)C(O)C(O)(C₆H₅)
MW: 210.23 g/mol
Point d'ébullition: 346
Point de fusion: 95
Densité: 1.23 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003080
Numéro CAS: 134-81-6
EINECS: 205-157-0
Merck Index: 13,01078
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité