Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloramphénicol

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

ICRS0241
PROOICRS0241EA 335 EUR InStock
PROOICRS0241
Chloramphénicol
Chloramphénicol


Formule: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Point d'ébullition: 645 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 150 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078159
Numéro CAS: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité