Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Digitoxine

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

ICRS0288
PROOICRS0288EA 352 EUR InStock
PROOICRS0288
Digitoxine
Digitoxine


Formule: C₄₁H₆₄O₁₃
MW: 764,95 g/mol
Point de fusion: 276 °C
Numéro MDL: MFCD00003686
Numéro CAS: 71-63-6
EINECS: 200-760-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité