5-Fluorouracile
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger
ICRS0312
PROOICRS0312EA 335 EUR InStock
PROOICRS0312
5-Fluorouracile
5-Fluorouracile
Formule: C₄H₃FN₂O₂
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité