Hydrocortisone-21-acetate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Hydrocortisone acetate
ICRS0326
PROOICRS0326EA 352 EUR InStock
PROOICRS0326
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
Formule: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037714
Numéro CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité