Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isoniazide

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention

ICRS0331
PROOICRS0331EA 335 EUR InStock
PROOICRS0331
Isoniazide
Isoniazide


Formule: C₆H₇N₃O
Point de fusion: 169…172 °C
Densité: 1.42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006426
Numéro CAS: 54-85-3
EINECS: 200-214-6
Merck Index: 13,05205
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité