4'-Éthoxyacétanilide
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
ICRS0380
PROOICRS0380EA 351 EUR InStock
PROOICRS0380
4'-Éthoxyacétanilide
4'-Éthoxyacétanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009094
Numéro CAS: 62-44-2
EINECS: 200-533-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité