Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénolphtaléine

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

ICRS0382
PROOICRS0382EA 335 EUR InStock
PROOICRS0382
Phénolphtaléine
Phénolphtaléine


Formule: C₂₀H₁₄O₄
Point de fusion: 258…262 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005913
Numéro CAS: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
ATTEINDRE: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité