5,5-Diphénylhydantoïne
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0387
PROOICRS0387EA 352 EUR InStock
PROOICRS0387
5,5-Diphénylhydantoïne
5,5-Diphenylhydantoin
Formule: C₁₅H₁₂N₂O₂
MW: 252,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005264
Numéro CAS: 57-41-0
EINECS: 200-328-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité