Saccharine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
ICRS0411
PROOICRS0411EA 348 EUR InStock
PROOICRS0411
Saccharine
Saccharine
Formule: C₇H₅NO₃S
MW: 183,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005866
Numéro CAS: 81-07-2
EINECS: 201-321-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité