Tétracycline chlorhydrate
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
ICRS0429
PROOICRS0429EA 354 EUR InStock
PROOICRS0429
Tétracycline chlorhydrate
Tétracycline chlorhydrate
Formule: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
MW: 480,9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078142
Numéro CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité