Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Toluènesulfonamide

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: 2-Methylbenzene-1-sulphonamide, 2-Methylbenzenesulphonamide, o-Toluenesulphonamide

ICRS0433
PROOICRS0433EA 354 EUR InStock
PROOICRS0433
2-Toluènesulfonamide
2-Toluènesulfonamide


Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 155…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007934
Numéro CAS: 88-19-7
EINECS: 201-808-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité