Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indium

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

LGC2601
PROOLGC2601EA 647 EUR InStock
PROOLGC2601
Indium
Indium


Formule: In
Point d'ébullition: 2000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 156 °C
Densité: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00134048
Numéro CAS: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité