Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Plomb

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Danger

LGC2608
PROOLGC2608EA 681 EUR InStock
PROOLGC2608
Plomb
Plomb


Formule: Pb
Point d'ébullition: 1740 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 327 °C
Densité: 11.3437 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134050
Numéro CAS: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
Merck Index: 12,05410
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité